Principaux documents
SAB1408548
Sigma-Aldrich
Anti-ART3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ26404
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ART3(419)
Description générale
ADP-ribosylation is a reversible posttranslational modification used to regulate protein function. ADP-ribosyltransferases, such as ART3, transfer ADP-ribose from NAD+ to the target protein, and ADP-ribosylhydrolases (see PARG; MIM 603501) reverse the reaction (Glowacki et al., 2002 [PubMed 12070318]).[supplied by OMIM
Immunogène
ART3 (NP_001170.2, 1 a.a. ~ 378 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKTGHFEIVTMLLATMILVDIFQVKAEVLDMADNAFDDEYLKCTDRMEIKYVPQLLKEEKASHQQLDTVWENAKAKWAARKTQIFLPMNFKDNHGIALMAYISEAQEQTPFYHLFSEAVKMAGQSREDYIYGFQFKAFHFYLTRALQLLRKPCEASSKTVVYRTSQGTSFTFGGLNQARFGHFTLAYSAKPQAANDQLTVLSIYTCLGVDIENFLDKESERITLIPLNEVFQVSQEGAGNNLILQSINKTCSHYECAFLGGLKTENCIENLEYFQPIYVYNPGEKNQKLEDHSEKNWKLEDHGEKNQKLEDHGVKILEPTQIPEDKSQGNINNPTPGPVPVPGPKSHPSASSGKLLLPQFGMVIILISVSAINLFVAL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable