Principaux documents
SAB1408457
Sigma-Aldrich
Anti-FRMD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
4.1O, EPB41L4O, EPB41LO, MGC20553, P410
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~66.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FRMD3(257019)
Description générale
Protein 4.1 of red blood cells, or 4.1R (EPB41; MIM 130500), is a multifunctional protein essential for maintaining erythrocyte shape and membrane mechanical properties. The protein 4.1 family comprises a group of structural proteins that includes, in addition to 4.1R, 4.1G (general type; MIM 603237), 4.1B (brain type; MIM 605331), 4.1N (neuron type; MIM 602879), and 4.1O (ovary type).[supplied by OMIM
Immunogène
FRMD3 (AAH41376.1, 1 a.a. ~ 581 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIHFRSSSVKSLSQEMRCTIRLLDDSEISCHIQRETKGQFLIDHICNYYSLLEKDYFGIRYVDPEKQRHWLEPNKSIFKQMKTHPPYTMCFRVKFYPHEPLKIKEELTRYLLYLQIKRDIFHGHLLCSFSDAAYLGACIVQAELGDYDPNEHPENYISEFEIFPKQSQKLERKIVEIHKNELRGQSPPVAEFNLLLKAHTLETYGVDPHPCKDSTGTTTFLGFTAAGFVVFQGNKRIHLIKWPDVCKLKFEGKTFYVIGTQKEKKAMLAFNTSTPAACKHLWKCGVENQAFYKYAKSSQIKTVSSSKIFFKGSRFRYSGKVAKEVVEASSKIQREPPEVHRANITQSRSSHSLNKQLIINMEPLQPLLPSPSEQEEELPLGEGVPLPKEENISAPLISSSPVKAAREYEDPPSEEEDKIKEEPLTISELVYNPSASLLPTPVDDDEIDMLFDCPSRLELEREDTDSFEDLEADENAFLIAEEEELKEARRALSWSYDILTGHIRVNPLVKSFSRLLVVGLGLLLFVFPLLLLLLESGIDLSFLCEIRQTPEFEQFHYEYYCPLKEWVAGKVHLILYMLGCS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable