Principaux documents
SAB1407965
Sigma-Aldrich
Anti-ZFAND1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ14007
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1062
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1062
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~18.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZFAND1(79752)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
HPA023383SAB1407617SAB1408157
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ZFAND1(79752)
Gene Information
human ... ZFAND1(79752)
Gene Information
human ... FAM90A1(55138)
Gene Information
human ... FCHSD1(89848)
Immunogène
ZFAND1 (AAH56877, 1 a.a. ~ 161 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATQKLVKDIIDSKTGETASKRWKGAKNSETAAKVALMKLKMHADGDKSLPQTERIYFQVFLPKGSKEKSKPMFFCHRWSIGKAIDFAASLARLKNDNNKFTAKKLRLCHITSGEALPLDHTLETWIAKEDCPLYNGGNIILEYLNDEEQFCKNVESYLE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable