Principaux documents
SAB1407892
Sigma-Aldrich
Anti-UNKL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C16orf28, FLJ12623, FLJ23360, KIAA0734, MGC5179, ZC3H5L, ZC3HDC5L
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~31.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UNKL(64718)
Immunogène
UNKL (NP_001032202, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPSVSKAAAAALSGSPPQTEKPTHYRYLKEFRTEQCPLFSQHKCAQHRPFTCFHWHFLNQRRRRPLRRRDGTFNYSPDVYCSKYNEATGVCPDGDECPYLHRTTGDTERKYHLRYYKTGTCIHETDARGHCVKNGLHCAFAHGPLDLRPPVCDVRELQAQEALQNGQLGGGEGVPDLQPGVLASQAMIEKILSEDPRWQDANFVLGSYKTEQCPKPPRLCRQGYACPHYHNSRDRRRNPRRFQYSWQLGRRVLRLSPRANNPRVALPRVHTGPSSTA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable