Principaux documents
SAB1407822
Sigma-Aldrich
Anti-LY6G5B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C6orf19, G5b
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~22.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LY6G5B(58496)
Description générale
LY6G5B belongs to a cluster of leukocyte antigen-6 (LY6) genes located in the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Members of the LY6 superfamily typically contain 70 to 80 amino acids, including 8 to 10 cysteines. Most LY6 proteins are attached to the cell surface by a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor that is directly involved in signal transduction (Mallya et al., 2002 [PubMed 12079290]).[supplied by OMIM
Immunogène
LY6G5B (NP_067044.2, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVHMLVGVLVMVGFTVGKVPVPDIRTCHFCLVEDPSVGCISGSEKCTISSSSLCMVITIYYDVKVRFIVRGCGQYISYRCQEKRNTYFAEYWYQAQCCQYDYCNSWSSPQLQSSLPEPHDRPLALPLSDSQIQWFYQALNLSLPLPNFHAGTEPDGLDPMVTLSLNLGLSFAELRRMYLFLNSSGLLVLPQAGLLTPHPS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable