SAB1407815
Anti-KIAA1967 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DBC-1, DBC1
367,00 €
About This Item
367,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~102.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIAA1967(57805)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSQFKRQRINPLPGGRNFSGTASTSLLGPPPGLLTPPVATELSQNARHLQGGEKQRVFTGIVTSLHDYFGVVDEEVFFQLSVVKGRLPQLGEKVLVKAAYNPGQAVPWNAVKVQTLSNQPLLKSPAPPLLHVAALGQKQGILGAQPQLIFQPHRIPPLFPQKPLSLFQTSHTLHLSHLNRFPARGPHGRLDQGRSDDYDSKKRKQRAGGEPWGAKKPRHDLPPYRVHLTPYTVDSPICDFLELQRRYRSLLVPSDFLSVHLSWLSAFPLSQPFSLHHPSRIQVSSEKEAAPDAGAEPITADSDPAYSSKVLLLSSPGLEELYRCCMLFVDDMAEPRETPEHPLKQIKFLLGRKEEEAVLVGGEWSPSLDGLDPQADPQVLVRTAIRCAQAQTGIDLSGCTKWWRFAEFQYLQPGPPRRLQTVVVYLPDVWTIMPTLEEWEALCQQKAAEAAPPTQEAQGETEPTEQAPDALEQAADTSRRNAETPEATTQQETDTDLPEAPPPPLEPAVIARPGCVNLSLHGIVEDRRPKERISFEVMVLAELFLEMLQRDFGYRVYKMLLSLPEKVVSPPEPEKEEAAKEEATKEEEAIKEEVVKEPKDEAQNEGPATESEAPLKEDGLLPKPLSSGGEEEEKPRGEASEDLCEMALDPELLLLRDDGEEEFAGAKLEDSEVRSVASNQSEMEFSSLQDMPKELDPSAVLPLDCLLAFVFFDANWCGYLHRRDLERILLTLGIRLSAEQAKQLVSRVVTQNICQYRSLQYSRQEGLDGGLPEEVLFGNLDLLPPPGKSTKPGAAPTEHKALVSHNGSLINVGSLLQRAEQQDSGRLYLENKIHTLELKLEESHNRFSATEVTNKTLAAEMQELRVRLAEAEETARTAERQKSQLQRLLQELRRRLTPLQLEIQRVVEKADSWVEKEEPAPSN
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable