Principaux documents
SAB1407739
Sigma-Aldrich
Anti-CCL28 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CCK1, MEC, MGC71902, SCYA28
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~14.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCL28(56477)
Catégories apparentées
Description générale
This gene belongs to the subfamily of small cytokine CC genes. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for resting CD4 or CD8 T cells and eosinophils. The product of this gene binds to chemokine receptors CCR3 and CCR10. This chemokine may play a role in the physiology of extracutaneous epithelial tissues, including diverse mucosal organs. (provided by RefSeq)
Immunogène
CCL28 (NP_683513.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQQRGLAIVALAVCAALHASEAILPIASSCCTEVSHHISRRLLERVNMCRIQRADGDCDLAAVILHVKRRRICVSPHNHTVKQWMKVQAAKKNGKGNVCHRKKHHGKRNSNRAHQGKHETYGHKTPY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable