Principaux documents
SAB1407566
Sigma-Aldrich
Anti-XAF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BIRC4BP, HSXIAPAF1, XIAPAF1
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XAF1(54739)
Description générale
X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP; MIM 300079) is a potent member of the IAP family. All members of this family possess baculoviral IAP (BIR) repeats, cysteine-rich domains of approximately 80 amino acids that bind and inhibit caspases (e.g., CASP3; MIM 600636). XIAP has 3 BIR domains and a C-terminal RING zinc finger that possesses E3 ubiquitin ligase (see MIM 601623) activity. XAF1 antagonizes the anticaspase activity of XIAP and may be important in mediating apoptosis resistance in cancer cells (Liston et al., 2001 [PubMed 11175744]).[supplied by OMIM
Immunogène
XAF1 (NP_059993.2, 1 a.a. ~ 301 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGDFSVCRNCKRHVVSANFTLHEAYCLRFLVLCPECEEPVPKETMEEHCKLEHQQVGCTMCQQSMQKSSLEFHKANECQERPVECKFCKLDMQLSKLELHESYCGSRTELCQGCGQFIMHRMLAQHRDVCRSEQAQLGKGERISAPEREIYCHYCNQMIPENKYFHHMGKCCPDSEFKKHFPVGNPEILPSSLPSQAAENQTSTMEKDVRPKTRSINRFPLHSESSSKKAPRSKNKTLDPLLMSEPKPRTSSPRGDKAAYDILRRCSQCGILLPLPILNQHQEKCRWLASSKGKQVRNFS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable