Principaux documents
SAB1407270
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC54 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
E2IG4, LRRC54, TSK
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSKU(25987)
Catégories apparentées
Immunogène
LRRC54 (NP_056331.2, 1 a.a. ~ 353 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPWPLLLLLAVSGAQTTRPCFPGCQCEVETFGLFDSFSLTRVDCSGLGPHIMPVPIPLDTAHLDLSSNRLEMVNESVLAGPGYTTLAGLDLSHNLLTSISPTAFSRLRYLESLDLSHNGLTALPAESFTSSPLSDVNLSHNQLREVSVSAFTTHSQGRALHVDLSHNLIHRLVPHPTRAGLPAPTIQSLNLAWNRLHAVPNLRDLPLRYLSLDGNPLAVIGPGAFAGLGGLTHLSLASLQRLPELAPSGFRELPGLQVLDLSGNPKLNWAGAEVFSGLSSLQELDLSGTNLVPLPEALLLHLPALQSVSVGQDVRCRRLVREGTYPRRPGSSPKVALHCVDTRDSAARGPTIL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable