Principaux documents
SAB1407013
Sigma-Aldrich
Anti-AGPAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
1-AGPAT1, G15, LPAAT-alpha, LPAATA, MGC4007, MGC5423
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~31.24 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGPAT1(10554)
Description générale
This gene encodes an enzyme that converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA). LPA and PA are two phospholipids involved in signal transduction and in lipid biosynthesis in cells. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. This gene is located in the class III region of the human major histocompatibility complex. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein. (provided by RefSeq)
Immunogène
AGPAT1 (AAH02402, 1 a.a. ~ 283 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLWPGAWMLLLLLFLLLLFLLPTLWFCSPSAKYFFKMAFYNGWILFLAVLAIPVCAVRGRNVENMKILRLMLLHIKYLYGIRVEVRGAHHFPPSQPYVVVSNHQSSLDLLGMMEVLPGRCVPIAKRELLWAGSAGLACWLAGVIFIDRKRTGDAISVMSEVAQTLLTQDVRVWVFPEGTRNHNGSMLPFKRGAFHLAVQAQVPIVPIVMSSYQDFYCKKERRFTSGQCQVRVLPPVPTEGLTPDDVPALADRVRHSMLTVFREISTDGRGGGDYLKKPGGGG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable