Principaux documents
SAB1406977
Sigma-Aldrich
Anti-CCL26 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IMAC, MGC126714, MIP-4a, MIP-4alpha, SCYA26, TSC-1
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~10.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCL26(10344)
Description générale
This gene is one of two Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q arm of chromosome 7. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for normal peripheral blood eosinophils and basophils. The product of this gene is one of three related chemokines that specifically activate chemokine receptor CCR3. This chemokine may contribute to the eosinophil accumulation in atopic diseases. (provided by RefSeq)
Immunogène
CCL26 (NP_006063.1, 1 a.a. ~ 94 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMGLSLASAVLLASLLSLHLGTATRGSDISKTCCFQYSHKPLPWTWVRSYEFTSNSCSQRAVIFTTKRGKKVCTHPRKKWVQKYISLLKTPKQL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable