Principaux documents
SAB1406975
Sigma-Aldrich
Anti-B3GNT3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
B3GAL-T8, B3GN-T3, B3GNT-3, HP10328, TMEM3, beta3Gn-T3
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B3GNT3(10331)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a member of the beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein and contains a signal anchor that is not cleaved. It prefers the substrates of lacto-N-tetraose and lacto-N-neotetraose, and is involved in the biosynthesis of poly-N-acetyllactosamine chains and the biosynthesis of the backbone structure of dimeric sialyl Lewis a. It plays dominant roles in L-selectin ligand biosynthesis, lymphocyte homing and lymphocyte trafficking. (provided by RefSeq)
Immunogène
B3GNT3 (AAH67423.1, 1 a.a. ~ 372 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKYLRHRRPNATLILAIGAFTLLLFSLLVSPPTCKVQEQPPAIPEALAWPTPPTRPAPAPCHANTSMVTHPDFATQPQHVQNFLLYRHCRHFPLLQDVPPSKCAQPVFLLLVIKSSPSNYVRRELLRRTWGRERKVRGLQLRLLFLVGTASNPHEARKVNRLLELEAQTHGDILQWDFHDSFFNLTLKQVLFLQWQETRCANASFVLNGDDDVFAHTDNMVFYLQDHDPGRHLFVGQLIQNVGPIRAFWSKYYVPEVVTQNERYPPYCGGGGFLLSRFTAAALRRAAHVLDIFPIDDVFLGMCLELEGLKPASHSGIRTSGVRAPSQHLSSFDPCFYRDLLLVHRFLPYEMLLMRDALNQPNLTCGNQTQIY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable