SAB1406767
Anti-HIP1R antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ14000, FLJ27022, HIP12, HIP3, ILWEQ, KIAA0655, MGC47513
367,00 €
About This Item
367,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~119.4 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIP1R(9026)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MNSIKNVPARVLSRRPGHSLEAEREQFDKTQAISISKAINTQEAPVKEKHARRIILGTHHEKGAFTFWSYAIGLPLPSSSILSWKFCHVLHKVLRDGHPNVLHDCQRYRSNIREIGDLWGHLHDRYGQLVNVYTKLLLTKISFHLKHPQFPAGLEVTDEVLEKAAGTDVNNIFQLTVEMFDYMDCELKLSESVFRQLNTAIAVSQMSSGQCRLAPLIQVIQDCSHLYHYTVKLLFKLHSCLPADTLQGHRDRFHEQFHSLRNFFRRASDMLYFKRLIQIPRLPEGPPNFLRASALAEHIKPVVVIPEEAPEDEEPENLIEISTGPPAGEPVVVADLFDQTFGPPNGSVKDDRDLQIESLKREVEMLRSELEKIKLEAQRYIAQLKSQVNALEGELEEQRKQKQKALVDNEQLRHELAQLRAAQLEGERSQGLREEAERKASATEARYNKLKEKHSELVHVHAELLRKNADTAKQLTVTQQSQEEVARVKEQLAFQVEQVKRESELKLEEKSDQLEKLKRELEAKAGELARAQEALSHTEQSKSELSSRLDTLSAEKDALSGAVRQREADLLAAQSLVRETEAALSREQQRSSQEQGELQGRLAERESQEQGLRQRLLDEQFAVLRGAAAEAAGILQDAVSKLDDPLHLRCTSSPDYLVSRAQEALDAVSTLEEGHAQYLTSLADASALVAALTRFSHLAADTIINGGATSHLAPTDPADRLIDTCRECGARALELMGQLQDQQALRHMQASLVRTPLQGILQLGQELKPKSLDVRQEELGAVVDKEMAATSAAIEDAVRRIEDMMNQARHASSGVKLEVNERILNSCTDLMKAIRLLVTTSTSLQKEIVESGRGAATQQEFYAKNSRWTEGLISASKAVGWGATQLVEAADKVVLHTGKYEELIVCSHEIAASTAQLVAASKVKANKHSPHLSRLQECSRTVNERAANVVASTKSGQEQIEDRDTMDFSGLSLIKLKKQEMETQVRVLELEKTLEAERMRLGELRKQHYVLAGASGSPGEEVAIRPSTAPRSVTTKKPPLAQKPSVAPRQDHQLDKKDGIYPAQLVNY
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable