Principaux documents
SAB1406726
Sigma-Aldrich
Anti-SCEL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ21667, MGC22531
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~75.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCEL(8796)
Description générale
The protein encoded by this gene is a precursor to the cornified envelope of terminally differentiated keratinocytes. This protein localizes to the periphery of cells and may function in the assembly or regulation of proteins in the cornified envelope. Transcript variants encoding different isoforms exist. A transcript variant utilizing an alternative polyA signal has been described in the literature, but its full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogène
SCEL (AAH47536.1, 1 a.a. ~ 668 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSNVTLRKMSPTGNEMKSTTQGTTRKQQDFHEVNKRRTFLQDNSWIKKRPEEEKDENYGRVVLNRHNSHDALDRKVNERDVPKATISRYSSDDTLDRISDRNDAAKTYKANTLDNQLTNRSMSVFRSLEVTKLQPGGSLNANTSNTIASTSATTPVKKKRQSWFPPPPPGYNASSSTGTRRREPGVHPPIPPKPSSPVSSTNQLRQDNRQIHPPKPGVYTETNRSAERNISEELDNLIKMNKSLNRNQGLDSLFRANPKVEEREKRAKSLESLIYMSTRTDKDGKGIQSLGSPIKVNQRTDKNEKGRQNLESVAKVNARMNKTSRRSEDLDNATEVNPKGHENTTGKKDLDGLIKVDPETNKNITRGQSLDNLIKVTPEVKRSNQGSKDLNNFIKVYPGTEKSTEGGQSLDSLIKVTPERNRTNQGNQDLENLIKVIPSANKSSEQGLDEHINVSPKAVKNTDGKQDLDKLIKVNPEIFTNNQRNQDLANLIKVNPAVIRNNQSQDLDNLIKVKPSALRNTNRDQNLENLIEVNSHVSENKNGSSNTGAKQAGPQDTVVYTRTYVENSKSPKDGYQENISGKYIQTVYSTSDRSVIERDMCTYCRKPLGVETKMILDELQICCHSTCFKCEICKQPLENLQAGDSIWIYRQTIHCEPCYSKIMAKWIP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable