Principaux documents
SAB1406299
Sigma-Aldrich
Anti-PRKCSH antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AGE-R2, G19P1, PCLD, PLD1
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKCSH(5589)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes the beta-subunit of glucosidase II, an N-linked glycan-processing enzyme in the endoplasmic reticulum (ER). This protein is an acidic phospho-protein known to be a substrate for protein kinase C. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant polycystic liver disease (PCLD). Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogène
PRKCSH (AAH13586.1, 1 a.a. ~ 398 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEVTREGFRLKKILIEDWKKAREEKQKKLIELQAGKKSLEDQVEMLRTVKEEAEKPEREAKEQHQKLWEEQLAAAKAQQEQELAADAFKELDDDMDGTVSVTELQTHPELDTDGDGALSEAEAQALLSGDTQTDATSFYDRVWAAIRDKYRSEALPTDLPTPSAPDLTEPKEEQPPVPSSPTEEEEEEEEEEEEAEEEEEEEDSEEAPPPLSPPQPASPAEEDKMPPYDEQTQAFIDAAQEARNKFEEAERSLKDMEESIRNLEQEISFDFGPNGEFAYLYSQCYELTTNEYVYRLCPFKLVSQKPKLGGSPTSLGTWGSWIGPDHDKFSAMKYEQGTGCWQGPNRSTTVRLLCGKETMVTSTTEPSRCEYLMELMTPAACPEPPPEAPTEDDHDEL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable