Principaux documents
SAB1406144
Sigma-Aldrich
Anti-MSI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~39.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSI1(4440)
Description générale
This gene encodes a protein containing two conserved tandem RNA recognition motifs. Similar proteins in other species function as RNA-binding proteins and play central roles in posttranscriptional gene regulation. Expression of this gene has been correlated with the grade of the malignancy and proliferative activity in gliomas and melanomas. A pseudogene for this gene is located on chromosome 11q13. (provided by RefSeq)
Immunogène
MSI1 (NP_002433.1, 1 a.a. ~ 362 a.a) full-length human protein.
Sequence
METDAPQPGLASPDSPHDPCKMFIGGLSWQTTQEGLREYFGQFGEVKECLVMRDPLTKRSRGFGFVTFMDQAGVDKVLAQSRHELDSKTIDPKVAFPRRAQPKMVTRTKKIFVGGLSVNTTVEDVKQYFEQFGKVDDAMLMFDKTTNRHRGFGFVTFESEDIVEKVCEIHFHEINNKMVECKKAQPKEVMSPTGSARGRSRVMPYGMDAFMLGIGMLGYPGFQATTYASRSYTGLAPGYTYQFPEFRVERTPLPSAPVLPELTAIPLTAYGPMAAAAAAAAVVRGTGSHPWTMAPPPGSTPSRTGGFLGTTSPGPMAELYGAANQDSGVSSYISAASPAPSTGFGHSLGGPLIATAFTNGYH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable