SAB1406118
Anti-MFAP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MAGP, MAGP-1, MAGP1
367,00 €
About This Item
367,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~20.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFAP2(4237)
Description générale
Immunogène
Sequence
MRAAYLFLLFLPAGLLAQGQYDLDPLPPFPDHVQYTHYSDQIDNPDYYDYQEVTPRPSEEQFQFQSQQQVQQEVIPAPTPEPGNAELEPTEPGPLDCREEQYPCTRLYSIHRPCKQCLNEVCFYSLRRVYVINKEICVRTVCAHEELLRADLCRDKFSKCGVMASSGLCQSVAASCARSCGSC
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable