SAB1406032
Anti-IL16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ16806, FLJ42735, FLJ44234, HsT19289, IL-16, LCF, prIL-16
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~48.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL16(3603)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MESHSRAGKSRKSAKFRSISRSLMLCNAKTSDDGSSPDEKYPDPFEISLAQGKEGIFHSSVQLADTSEAGPSSVPDLALASEAAQLQAAGNDRGKTCRRIFFMKESSTASSREKPGKLEAQSSNFLFPKACHQRARSNSTSVNPYCTREIDFPMTKKSAAPTDRQPYSLCSNRKSLSQQLDCPAGKAAGTSRPTRSLSTAQLVQPSGGLQASVISNIVLMKGQAKGLGFSIVGGKDSIYGPIGIYVKTIFAGGAAAADGRLQEGDEILELNGESMAGLTHQDALQKFKQAKKGLLTLTVRTRLTAPPSLCSHLSPPLCRSLSSSTCITKDSSSFALESPSAPISTAKPNYRIMVEVSLQKEAGVGLGIGLCSVPYFQCISGIFVHTLSPGSVAHLDGRLRCGDEIVEISDSPVHCLTLNEVYTILSHCDPGPVSIIVSRHPDPQKEEMEAQEVK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable