Principaux documents
SAB1405396
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK32C, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC23665, PKE, RP11-140A10.1, YANK3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~66.7 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK32C(282974)
Catégories apparentées
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine protein kinase family. The specific function of this kinase is not known. (provided by RefSeq)
Immunogène
STK32C (AAH15792, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MYAMKYMNKQQCIERDEVRNVFRELEILQEIEHVFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVQFSEDTVRLYICEMALALDYLRGQHIIHRDVKPDNILLDERGHAHLTDFNIATIIKDGERATALAGTKPYMAPEIFHSFVNGGTGYSFEVDWWSVGVMAYELLRGWRPYDIHSSNAVESLVQLFSTVSVQYVPTWSKEMVALLRKLLTVNPEHRLSSLQDVQAAPALAGVLWDHLSEKRVEPGFVPNKGRLHCDPTFELEEMILESRPLHKKKKRLAKNKSRDNSRDSSQSENDYLQDCLDAIQQDFVIFNREKLKRSQDLPREPLPAPESRDAAEPVEDEAERSALPMCGPICPSAGSG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable