Principaux documents
SAB1405350
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SP7 antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC126598, OSX, osterix
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.47 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SP7(121340)
Description générale
SP7 is a C2H2-type zinc finger transcription factor of the SP gene family and a putative master regulator of bone cell differentiation (Gao et al., 2004 [PubMed 15474293]).[supplied by OMIM
Immunogène
SP7 (NP_690599, 87 a.a. ~ 162 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANDYPPFSHSFPGPTGTQDPGLLVPKGHSSSDCLPSVYTSLDMTHPYGSWYKAGIHAGISPGPGNTPTPWWDMH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Circ_0006873 suppresses the osteogenic differentiation of human-derived mesenchymal stem cells through mediating miR-20a/SMURF2 axis in vitro.
Pang, et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunological Scandinavica, 131, 313-324 (2023)