Documents
SAB1405349
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF511, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C10-1A3, ascites fluid
Synonyme(s) :
MGC30006
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C10-1A3, monoclonal
Poids mol.
antigen ~51.74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF511(118472)
Immunogène
ZNF511 (AAH19897.1, 20 a.a. ~ 252 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLPVERDPAAGAAPFRFVARPVRFPREHQFFEDGDVQRHLYLQDVIMQVADVPEKPRVPAFACQVAGCCQVFDALDDYEHHYHTLHGNVCSFCKRAFPSGHLLDAHILEWHDSLFQILSERQDMYQCLVEGCTEKFKTSRDRKDHMVRMHLYPADFRFDKPKKSRSPASAEAPGDSGERSEGEAMEICSEPVAASPAPAGERRIYRHRIPSTICFGQGAARGFKSNKKKTKQC
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable