Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1405302
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZIC4 antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ42609, FLJ45833
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~33.92 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZIC4(84107)
Description générale
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development, and have been associated with X-linked visceral heterotaxy and holoprosencephaly type 5. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 1, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a protein of unknown function. (provided by RefSeq)
Immunogène
ZIC4 (NP_115529, 249 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDRKKHSHVHTSDKPYTCKVRGCDKCYTHPSSLRKHMKVHGRSPPPSSGYDSATPSALVSPSSDCGHKSQV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable