Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1405267
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LASS4 antibody produced in mouse
clone 7D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CerS4, FLJ12089, Trh1
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.24 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LASS4(79603)
Immunogène
LASS4 (NP_078828, 57 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERFIGLPLSRWLGVRDQTRRQVKPNATLEKHFLTEGHRPKEPQLSLLAAQCGLTLQQTQRWFRRRRNQDRPQLTKKFCEASWR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gang Xu et al.
Circulation research, 105(5), 500-510 (2009-08-01)
Human heregulins, neuregulin-1 type I polypeptides that activate proliferation, differentiation, and survival of glial cells, neurons, and myocytes, are expressed in macrophage foam cells within human coronary atherosclerotic lesions. Macrophage foam cell formation, characterized by cholesterol ester accumulation, is modulated