SAB1405263
Monoclonal Anti-PDCL3 antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
Synonyme(s) :
HTPHLP, MGC3062, PHLP3, VIAF, VIAF1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F10, monoclonal
Poids mol.
antigen ~52.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCL3(79031)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MQDPNADTEWNDILRKKGILPPKESLKELEEEAEEEQRILQQSVVKTYEDMTLEELEDHEDEFNEEDERAIEMYRRRRLAEWKATKLKNKFGEVLEISGKDYVQEVTKAGEGLWVILHLYKQGIPLCALINQHLSGLARKFPDVKFIKAISTTCIPNYPDRNLPTIFVYLEGDIKAQFIGPLVFGGMNLTRDELEWKLSESGAIMTDLEENPKKPIEDVLLSSVRRSVLMKRDSDSEGD
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable