Principaux documents
SAB1405234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYOZ1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E8, ascites fluid
Synonyme(s) :
CS-2, FATZ, MYOZ
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E8, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYOZ1(58529)
Immunogène
MYOZ1 (NP_067068.1, 200 a.a. ~ 298 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MELGIDLLAYGAKAELPKYKSFNRTAMPYGGYEKASKRMTFQMPKFDLGPLLSEPLVLYNQNLSNRPSFNRTPIPWLSSGEPVDYNVDIGIPLDGETEE
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable