Principaux documents
SAB1405155
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ20097, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D11, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ20097, FLJ23581, KIAA1861, MGC176659
200 μL
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D11, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37.44 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCDC132(55610)
Immunogène
FLJ20097 (NP_060137, 862 a.a. ~ 964 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANVKKCSNEGRALMQLDFQQFLMKLEKLTDIRPIPDKEFVETYIKAYYLTENDMERWIKEHREYSTKQLTNLVNVCLGSHINKKARQKLLAAIDDIDRPKR
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable