SAB1405082
Monoclonal Anti-SLC45A2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
1A1, AIM1, MATP, SHEP5
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~52.84 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC45A2(51151)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGSNSGQAGRHIYKSLADDGPFDSVEPPKRPTSRLIMHSMAMFGREFCYAVEAAYVTPVLLSVGLPSSLYSIVWFLSPILGFLLQPVVGSASDHCRSRWGRRRPYILTLGVMMLVGMALYLNGATVVAALIANPRRKLVWAISVTMIGVVLFDFAADFIDGPIKAYLFDVCSHQDKEKGLHYHALFTDSQGNDIKVTAESTGEHASSLPLPLHQPPHWMDGLPVQHAVLHRFHGPDCVPRGSL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable