Key Documents
SAB1405051
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZDHHC8 antibody produced in mouse
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ZDHHCL1, ZNF378
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30.73 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZDHHC8(29801)
Immunogène
ZDHHC8 (AAH09442, 1 a.a. ~ 42 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDRGTQGPHRPSDTACGLPDRVSPARLLLTNALPFTDPAGSL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable