Principaux documents
SAB1405033
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDOR1 antibody produced in mouse
clone 3A11, ascites fluid
Synonyme(s) :
MGC138148, NR1, bA350O14.9
200 μL
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A11, monoclonal
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDOR1(27158)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes an NADPH-dependent diflavin reductase that contains both flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD) binding domains. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the transfers electrons from NADPH through FAD and FMN cofactors to potential redox partners. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogène
NDOR1 (NP_055249, 498 a.a. ~ 595 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EWQELEKRDCLTLIPAFSREQEQKVYVQHRLRELGSLVWELLDRQGAYFYLAGNAKSMPADVSEALMSIFQEEGGLCSPDAAAYLARLQQTRRFQTET
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable