Principaux documents
SAB1404974
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC44A1 antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD92, CDW92, CHTL1, CTL1, RP11-287A8.1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC44A1(23446)
Catégories apparentées
Immunogène
SLC44A1 (NP_536856, 74 a.a. ~ 183 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TKLEAIPNSGMDHTQRKYVFFLDPCNLDLINRKIKSVALCVAACPRQELKTLSDVQKFAEINGSALCSYNLKPSEYTTSPKSSVLCPKLPVPASAPIPFFHRCAPVNISC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable