SAB1404941
Monoclonal Anti-C1QR1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C1QR1, C1qR(P), C1qRP, CDw93, MXRA4, dJ737E23.1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.99 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3λ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD93(22918)
Description générale
Immunogène
Sequence
GTACYTAHSGKLSAAEAQNHCNQNGGNLATVKSKEEAQHVQRVLAQLLRREAALTARMSKFWIGLQREKGKCLDPSLPLKGFSWVGGGEDTPYSNWHKELRNSCISKR
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable