Documents
SAB1404914
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NISCH antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ14425, FLJ40413, FLJ90519, I-1, IRAS, KIAA0975
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NISCH(11188)
Immunogène
NISCH (AAH56900, 1246 a.a. ~ 1345 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTGSTPMQVVTCLTRDSYLTHCFLQHLMVVLSSLERTPSPEPVDKDFYSEFGNKTTGKMENYELIHSSRVKFTYPSEEEIGDLTFTVAQKMAEPEKAPAL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable