Principaux documents
SAB1404872
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP46A1 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CP46, CYP46
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP46A1(10858)
Description générale
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This endoplasmic reticulum protein is expressed in the brain, where it converts cholesterol to 24S-hydroxycholesterol. While cholesterol cannot pass the blood-brain barrier, 24S-hydroxycholesterol can be secreted in the brain into the circulation to be returned to the liver for catabolism. (provided by RefSeq)
Immunogène
CYP46A1 (NP_006659, 201 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSMLLGAQKPLSQAVKLMLEGITASRNTLAKFLPGKRKQLREVRESIRFLRQVGRDWVQRRREALKRGEEVPADILTQILKAEEGAQDDEGLLDNFVTFF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable