Documents
SAB1404756
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE16, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686E13162, ENDOFIN, KIAA0305
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZFYVE16(9765)
Description générale
The ZFYVE16 gene encodes endofin, an endosomal protein implicated in regulating membrane trafficking. It is characterized by the presence of a phosphatidylinositol 3-phosphate-binding FYVE domain positioned in the middle of the molecule (Seet et al., 2004 [PubMed 14613930]).[supplied by OMIM
Immunogène
ZFYVE16 (NP_055548, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSYFKAAVSDLDKLLDDFEQNPDEQDYLQDVQNAYDSNHCSVSSELASSQRTSLLPKDQECVNSCASSETSYGTNESSLNEKTLKGLTSIQNEKNVTGL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable