SAB1404752
Monoclonal Anti-DOCK4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E7, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ34238, KIAA0716, MGC134911, MGC134912
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E7, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DOCK4(9732)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
NQVNEQSAPLPVPVPVPVPSYGGEEPVRKESKTPPPYSVYERTLRRPVPLPHSLSIPVTSEPPALPPKPLAARSSHLENGARRTDPGPRPRPLPRKVSQL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable