Principaux documents
SAB1404728
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC4A8 antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp761B2318, FLJ46462, NBC3
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC4A8(9498)
Immunogène
SLC4A8 (NP_004849, 187 a.a. ~ 286 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEEISDLILDQQELSSDLNDSMRVKVREALLKKHHHQNEKKRNNLIPIVRSFAEVGKKQSDPHLMDKHGQTVSPQSVPTTNLEVKNGVNCEHSPVDLSKV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable