Principaux documents
SAB1404706
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK2 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0881, MAP3K17, PSK, PSK1, TAO1, TAO2
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
3A12, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAOK2(9344)
Immunogène
TAOK2 (AAH51798, 831 a.a. ~ 930 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELQCRQYKRKMLLARHSLDQDLLREDLNKKQTQKDLECALLLRQHEATRELELRQLQAVQRTRAELTRLQHQTELGNQLEYNKRREQELRQKHAAQVRQQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable