SAB1404557
Monoclonal Anti-LRP8 antibody produced in mouse
clone 1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
APOER2, HSZ75190, MCI1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.79 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRP8(7804)
Description générale
Immunogène
Sequence
KKTCADSDFTCDNGHCIHERWKCDGEEECPDGSDESEATCTKQVCPAEKLSCGPTSHKCVPASWRCDGEKDCEGGADEAGCATLCAPH
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable