Principaux documents
SAB1404482
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNP1 antibody produced in mouse
clone 1F12, ascites fluid
Synonyme(s) :
TP1
200 μL
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F12, monoclonal
Poids mol.
antigen ~32.16 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNP1(7141)
Description générale
Transition protein-1 is a spermatid-specific product of the haploid genome which replaces histone and is itself replaced in the mature sperm by the protamines (see PRM1, MIM 182880; PRM2, MIM 182890) (Luerssen et al., 1990 [PubMed 2249851]).[supplied by OMIM
Immunogène
TNP1 (AAH29516.1, 1 a.a. ~ 55 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSTSRKLKSHGMRRSKSRSPHKGVKRGGSKRKYRKGNLKSRKRGDDANRNYRSHL
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable