Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1404408
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRPK1 antibody produced in mouse
clone 6G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SFRSK1
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRPK1(6732)
Description générale
This gene encodes a serine/arginine protein kinase specific for the SR (serine/arginine-rich domain) family of splicing factors. The protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. It is thought to play a role in regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors. A second alternatively spliced transcript variant for this gene has been described, but its full length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogène
SRPK1 (AAH38292, 371 a.a. ~ 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSSQNGDSSTSQETDSCTPITSEVSDTMVCQSSSTVGQSFSEQHISQLQESIRAEIPCEDEQEQEHNGPLDNK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable