SAB1404028
Monoclonal Anti-LMO1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC116692, RBTN1, RHOM1, TTG1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.01 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LMO1(4004)
Description générale
Immunogène
Sequence
MMVLDKEDGVPMLSVQPKGKQKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGTTGNCAA
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable