Principaux documents
SAB1403982
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INS antibody produced in mouse
clone 7C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ILPR, IRDN
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~1.65 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Description générale
After removal of the precursor signal peptide, proinsulin is post-translationally cleaved into two chains (peptide A and peptide B) that are covalently linked via two disulfide bonds. Binding of this mature form of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake. A variety of mutant alleles with changes in the coding region have been identified. There is a read-through gene, INS-IGF2, which overlaps with this gene at the 5′ region and with the IGF2 gene at the 3′ region. (provided by RefSeq)
Immunogène
KLH-conjugated human Proinsulin peptide (NP_000198, 48 a.a. ~ 62 a.a)
Sequence
CFFYTPKTRREAEDLQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable