SAB1403937
Monoclonal Anti-HOXB9 antibody produced in mouse
clone 4C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HOX-2.5, HOX2, HOX2E
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXB9(3219)
Description générale
Immunogène
Sequence
PLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTWLEPAPRGEAAPGQGQAAVKAEPLLGAPGELLKQGTPEYSLETSAGREAVLSNQRPGYGDNKICEG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable