SAB1403848
Monoclonal Anti-GABPA antibody produced in mouse
clone 4B8-G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
E4TF1-60, E4TF1A, NFT2, NRF2, NRF2A
416,00 €
About This Item
416,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B8-G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~76.05 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABPA(2551)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MTKREAEELIEIEIDGTEKAECTEESIVEQTYAPAECVSQAIDINEPIGNLKKLLEPRLQCSLDAHEICLQDIQLDPERSLFDQGVKTDGTVQLSVQVISYQGIEPKLNILEIVKPADTVEVVIDPDAHHAESEAHLVEEAQVITLDGTKHITTISDETSEQVTRWAAALEGYRKEQERLGIPYDPIQWSTDQVLHWVVWVMKEFSMTDIDLTTLNISGRELCSLNQEDFFQRVPRGEILWSHLELLRKYVLASQEQQMNEIVTIDQPVQIIPASVQSATPTTIKVINSSAKAAKVQRAPRISGEDRSSPGNRTGNNGQIQLWQFLLELLTDKDARDCISWVGDEGEFKLNQPELVAQKWGQRKNKPTMNYEKLSRALRYYYDGDMICKVQGKRFVYKFVCDLKTLIGYSAAELNRLVTECEQKKLAKMQLHGIAQPVTAVALSTASLQTEKDN
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable