SAB1403711
Monoclonal Anti-CTH antibody produced in mouse
clone S51, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC9471
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S51, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70.66 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTH(1491)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MQEKDASSQGFLPHFQHFATQAIHVGQDPEQWTSRAVVPPISLSTTFKQGAPGQHSGFEYSRSGNPTRNCLEKAVAALDGAKYCLAFASGLAATVTITHLLKAGDQIICMDDVYGGTNRYFRQVASEFGLKISFVDCSKIKLLEAAITPETKLVWIETPTNPTQKVIDIEGCAHIVHKHGDIILVVDNTFMSPYFQRPLALGADISMYSATKYMNGRSDVVMGLVSVNCESLHNRLRFLQNSLGAVPSPIDCYLCNRGLKTLHVRMEKHFKNGMAVAQFLESNPWVEKVIYPGLPSHPQHELVKRQCTGCTGMVTFYIKGTLQHAEIFLKNLKLFTLAESLGGFESLAELPAIMTHASVLKNDRDVLGISDTLIRLSVGLEDEEDLLEDLDQALKAAHPPSGSHS
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable