Principaux documents
SAB1403527
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PARP1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
50 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1544
Changer de vue
50 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1544
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARP1(142)
Description générale
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) is a nuclear protein which possesses three functional domains. It belongs to the PARP family and the gene encoding it is localized on human chromosome 1q42.
Immunogène
PARP1 (AAH37545, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Actions biochimiques/physiologiques
Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) has a role in DNA repair and acts as a facilitator of homologous recombination. It controls transcription by modulating chromatin structure and altering DNA methylation patterns. The protein functions as a co-regulator of transcription factors and associates with chromatin insulators. PARP1 also has an important role in protection of the cardiovascular system.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
PARP inhibition: PARP1 and beyond
Michele Rouleau
Nature Reviews. Cancer (2010)
Trapping of PARP1 and PARP2 by Clinical PARP Inhibitors.
Murai J
Cancer Research (2012)
PARP-1 protein expression in glioblastoma multiforme
A, Galia
European Journal of Histochemistry (2012)