SAB1403440
Monoclonal Anti-SLC26A9 antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SLC26A9(115019)
Description générale
Immunogène
Sequence
QTQFRNGYALAQVMDTDIYVNPKTYNRAQDIQGIKIITYCSPLYFANSEIFRQKVIAKTGMDPQKVLLAKQKYLKKQEKRRMRPTQQRRSLFMKTKTVSLQELQQDFENA
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable