SAB1403388
Monoclonal Anti-MS4A8B antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
4SPAN4, MS4A4
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53.61 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MS4A8B(83661)
Description générale
Immunogène
Sequence
MNSMTSAVPVANSVLVVAPHNGYPVTPGIMSHVPLYPNSQPQVHLVPGNPPSLVSNVNGQPVQKALKEGKTLGAIQIIIGLARIGLGSIMATVLVGEYLSISFYGGFPFWGGLWFIISGSLSVAAENQPYSYCLLSGSLGLNIVSAICSAVGVILFITDLSIPHPYAYPDYYPYAWGVNPGMAISGVLLVFCLLEFGIACASSHFGCQLVCCQSSNVSVIYPNIYAANPVITPEPVTSPPSYSSEIQANK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable