Principaux documents
SAB1403376
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DBF4B antibody produced in mouse
clone 1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ASKL1, DRF1, FLJ13087, MGC15009, ZDBF1B, chifb
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DBF4B(80174)
Description générale
This gene encodes a regulator of the CDC7-like 1 protein, a serine-threonine kinase which links cell cycle regulation to genome duplication. This protein localizes to the nucleus and its expression is cell cycle-regulated. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. Additional transcript variants have been described, but their full length sequences have not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogène
DBF4B (NP_663696, 201 a.a. ~ 299 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VKKQQPKKPEGTCPAAESRTRKVARLKAPFLKIEDESRKFRPFHHQFKSFPEISFLGPKDASPFEAPTTLGSMHHTRESKDGEPSPRSAAHTMPRRKKG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable