Documents
SAB1403350
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR14, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C3orf29, FLJ22405, FLJ46453, FLJ90311, HJUMPY, hEDTP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~71.98 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTMR14(64419)
Immunogène
MTMR14 (AAH01674, 1 a.a. ~ 417 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARCRGRFVCPVILFKGKHICRSATLAGWGELYGRSGYNYFFSGGADDAWADVEDVTEEDCALRSGDTHLFDKVRGYDIKLLRYLSVKYICDLMVENKKVKFGMNVTSSEKVDKAQRYADFTLLSIPYPGCEFFKEYKDRDYMAEGLIFNWKQDYVDAPLSIPDFLTHSLNIDWSQYQCWDLVQQTQNYLKLLLSLVNSDDDSGLLVHCISGWDRTPLFISLLRLSLWADGLIHTSLKPTEILYLTVAYDWFLFGHMLVDRLSKGEEIFFFCFNFLKHITSEEFSALKTQRRKSLPARDGGFTLEDICMLRRKDRGSTTSLGSDFSLVMESSPGATGSFTYEAVELVPAGAPTQAAWLAALSDRETRLQEVRSAFLAAYSSTVGLRAVAPSPSGAIGGLLEQFARGVGLRSISSNAL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable